Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ HR-P
Marque:  Macherey-Nagel™ 730108G
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10022971
  • 192.00€ / 30 pièces
Expédition estimée: 14-11-2022
Spécification
3 ml
300mg
Colonne SPE
SPE
50 à 100 μm
1200 m2/g