Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ HR-P
Marque:  Macherey-Nagel™ 730111G
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10022981
  • 259.00€ / 30 pièces
Expédition estimée: 16-11-2022
Spécification
6 ml
500mg
Colonne SPE
SPE
50 à 100 μm
1200 m2/g