Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons Chromacol de 12 mm et 13 mm pour flacons à vis
Les bouchons Thermo Scientific™ Chromacol sont proposés avec plusieurs matériaux de liner et en différentes couleurs.
Marque: Thermo Scientific™ 12-SCWG
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.28800kg
Description
Les bouchons Thermo Scientific™ Chromacol sont proposés avec plusieurs matériaux de liner et en différentes couleurs.
Spécification
Bouchon à vis de 12 mm | |
PP | |
Flacons à vis |
Vert | |
Chromacol |