Learn More
Macherey-Nagel™ Filtres pour seringues en PTFE Chromofil™ Xtra
Filtrent les qaz et liquides apolaires. Filtres pour seringues en PTFE Chromafil™ Xtra avec membrane hydrophobe en polytétrafluoroéthylène.
Marque: Macherey-Nagel™ 729205.400
571.37 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23260" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.11600kg
Description
- Membrane hydrophobe
- Pour les gaz et liquides apolaires
- Très résistants à toutes sortes de solvants ainsi qu’aux acides et bases
- Un rinçage avec de l’alcool, suivi avec de l’eau, rend la membrane hydrophobe à l’origine plus hydrophile
Spécification
PTFE | |
∼4,9 cm2 | |
400/boîte | |
∼80 μl |
0,45 μm | |
polypropylène (PP) | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |