Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ C18 ec
Marque:  Macherey-Nagel™ 731805
210.83 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23260" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10535551
  • 237.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 18-06-2024
Spécification
Silice
530mg
45 μm
Cartouche Chromafix C18 ec
60 Å
500 m2/g
14 %
Composés non polaires, aflatoxines, amphétamines, antibiotiques, antiépileptiques, barbituriques, caféine, médicaments, agents de conservation, acides gras, nicotine, HAP, pesticides, PCB, métaux lourds, vitamines, très bien adaptés au dessalage d’échantillons
C18 ec
Oui
50/boîte