Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ Dry (Na2SO4)
134.00€ - 197.00€
Spécification
Matériau de la base | Sec (Na2 SO4) |
---|---|
À utiliser avec (application) | Élimination des traces d’eau dans les solutions organiques |
Type | Cartouche Chromafix Dry (Na2SO4) |
Quantité | 50/boîte |
Code produit | Marque | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10639771
|
Macherey-Nagel™
731853 |
1500mg |
159.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10639961
|
Macherey-Nagel™
731854 |
2800mg |
197.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10441282
|
Macherey-Nagel™
731852 |
780mg |
134.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Sec (Na2 SO4) | |
Élimination des traces d’eau dans les solutions organiques | |
Cartouche Chromafix Dry (Na2SO4) | |
50/boîte |