Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, feuilles, grade FN 1
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-501-400400N
Informations supplémentaires : Poids : 1.44000kg
Description
- Qualité de papier très pure
- Idéal pour le transfert et la chromatographie
- Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
- Non stériles, conditionnés en vrac.
Spécification
400 mm x 400 mm | |
Feuille | |
FN 1 |
100/Bte, 90 g/m2 | |
0,19 mm | |
Linters de coton (> 98 % d’alpha-cellulose ; < 0,04 % de cendres) |