Learn More
RETSCH Bols de broyage en acier chromé
Marque: RETSCH 02.462.0052
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.23850kg
Description
Bols et billes pour vibro-broyeurmm200,mm400, Cryomill• Guide d'utilisation des bols et billes
• Bol volume utile admission billes
• 1,5mL 0,5mL 1mm 1 à 2 x φ 5mm 5mL 2mL 2mm 1 à 2 x φ 7mm 10mL 4mL 4mm 1 à 2 x φ 9 ou 12mm 25mL 10mL 6mm 2 x φ 12 ou 1 x φ 15*mm 35mL 15mL 6mm 1 x φ 20mm 50mL 20mL 8mm 1 x φ 25mm
• *Bille φ 15mm sur demande
• MM200
Spécification
Bol de broyage | |
25 ml | |
Pour MM 200 | |
Acier chromé |