Learn More
Solution étalon de métal au chrome 1000 ppm, pour AAS, solution HNO3 1 M, Fisher Chemical
Marque: Fisher Chemical J/8015/05
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : CAS : 7697-37-2 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité | 100mL |
---|
Identifiants chimiques
10944 |
Spécification
10944 | |
Flacon en plastique PEHD | |
Orange |
Liquide | |
1 | |
100mL |