Learn More
Solution de métaux étalon de chrome 1000 ppm, pour ICP, solution HNO3 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 500 mL |
Couleur | Orange |
Numéro MDL | 10944 |
pH | 1 |
Forme physique | Liquide |