missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromogranin A Antibody (CGA/413), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-47850F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Chromogranin A Monoclonal antibody specifically detects Chromogranin A in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Microarray, Protein Array
Spécification
| Chromogranin A | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| betagranin (N-terminal fragment of chromogranin A), CGA, chromogranin A (parathyroid secretory protein 1), chromogranin-A, parathyroid secretory protein 1, Pituitary secretory protein I, SP-I | |
| Recombinant full-length human Chromogranin A protein (Uniprot: P10645) | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Neuronal Cell Markers, Tumor Biomarkers | |
| 1113 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Microarray, Protein Array | |
| CGA/413 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat (Negative) | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu