Learn More
Chromogranin A / CHGA (Neuroendocrine Marker) Mouse, Clone: rCHGA/798, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 1113-MSM17-P0
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15979777
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
Chromogranin A / CHGA (Neuroendocrine Marker)
Finely granular cytoplasmic
rCHGA/798
Unconjugated
Mouse
68-75kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
1113
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human CHGA protein
PC12 cells. Adrenal gland, bowel, thyroid, pancreas, or pheochromocytoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.