Learn More
Chromogranin B Antibody (SR1105), Novus Biologicals™
Code produit 18609694 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609694 100 μg 100µL
18683325 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18609694 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321794100ul
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
Chromogranin B Monoclonal specifically detects Chromogranin B in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Chromogranin B
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1105
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène CgB, chromogranin B (secretogranin 1), Chromogranin-B, SCG1sgI, secretogranin B, Secretogranin I, secretogranin-1, SgI
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human Chromogranin B (Uniprot #: P05060)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cytokines and Growth Factors, Neuroscience, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1114
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus