Learn More
Proteintech Ig humaine ChromoTek Nano-Capse Ligand™, VHH spécifique à Lambda-LC, biotinylé
Nano-CaptureLigand pour IgG humaine : anticorps à domaine unique spécifique lambda/VHH [CTK0110], biotinylé.
113.00€ - 425.00€
Spécification
Spécificité cible | Lambda-LC d’anticorps humains Ig lambda |
---|---|
Conjugué | Biotine |
Clonalité | Monoclonal(e) |
Contenu et stockage | Conserver à +4°C/+40°F dès réception. Facultatif : Prélèvement d’une aliquote et conservation à -20°C/-4°F dès réception |
À utiliser avec (application) | BLI, SPR, ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17353463
|
Proteintech
SHULB-1-10 |
10 μl |
113.00€
10µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17363463
|
Proteintech
shuLB-1-100 |
100 μl |
425.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- L’Ig humaine Nano-CaptureLigand™ lambda-LC capture et immobilise les anticorps de la chaîne légère lambda des IgG humaines contre des surfaces revêtues d’avidine/streptavidine utilisées dans les dosages BLI, SPR et ELISA
- Se compose d’un nanocorps biotinylé qui se lie spécifiquement aux anticorps de la chaîne légère lambda des Ig humaines à haute affinité et de manière dirigée par le site
Spécification
Lambda-LC d’anticorps humains Ig lambda | |
Monoclonal(e) | |
BLI, SPR, ELISA |
Biotine | |
Conserver à +4°C/+40°F dès réception. Facultatif : Prélèvement d’une aliquote et conservation à -20°C/-4°F dès réception |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Proteintech Ig humaine ChromoTek Nano-Capse Ligand™, VHH spécifique à Lambda-LC, biotinylé