Learn More
Cig2 Mouse anti-S. pombe, Clone: 3A11/5, R&D Systems™
Code produit 18609767 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609767 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18609767 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP307584100ug
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cig2 Monoclonal specifically detects Cig2 in S. pombe samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cig2
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 3A11/5
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 to 2 μg/mL, ELISA
Formule 10 mM PBS with 0.05% BSA
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Bacterial S. pombe Cig2 Purified protein.
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles S. pombe
Contenu et stockage Store at 4°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus