Learn More
Thermo Scientific™ Série de plaques chauffantes Cimarec+™
Bénéficiez d’une sécurité et de performances thermiques exceptionnelles pour vos protocoles courants.
275.00€ - 507.00€
Spécification
Affichage | LED |
---|---|
Warranty | 3 ans |
Type | Plaque chauffante |
Fréquence | 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Dimensions | Matériau de la plaque supérieure | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Matériau de la plaque supérieure | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15443600
|
Thermo Scientific™
HP88854105 |
4,25 x 4,25 po | céramique | EU, UK, AUS, CN |
275.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15493600
|
Thermo Scientific™
HP88857105 |
7,25 x 7,25 po | céramique | EU, UK, AUS, CN |
298.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16099581
|
Thermo Scientific™
HP88857108 |
7,25 × 7,25 in | Aluminium | Type EU, Type UK, Style AUS, Style CN |
385.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15443620
|
Thermo Scientific™
HP88850105 |
10,25 x 10,25 po | céramique | EU, UK, AUS, CN |
507.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Notre nouvelle gamme de plaques chauffantes Thermo Scientific™ Cimarec+™ offre à vos protocoles courants une sécurité exceptionnelle et des performances thermiques supérieures. La gamme Cimarec+ propose trois tailles de produits, apportant ainsi une certaine flexibilité, des composés chimiques microscopiques aux opérations de production.
Une technologie avancée- Température réglable par incréments de 1 degré
- Le système d’alarme de surface chaude protège contre les brûlures accidentelles en indiquant clairement si la surface de chauffe dépasse 50°C (122°F)
- Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
- Affichage LED facile à lire pour le chauffage
- La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
- Sonde de température et pare-éclaboussures de protection en option
- Des tailles variables pour des volumes d’échantillons différents
Spécification
LED | |
3 ans | |
Plaque chauffante | |
50/60 Hz |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.