Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs micro Cimarec™ i
Compatibles avec les agitateurs Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro, agitateurs de classe de protection IP68 scellés hermétiquement pouvant être immergés dans l’eau.
Marque: Thermo Scientific™ 50088151
448.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21909" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
Travaillez avec les agitateurs Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro, agitateurs de classe de protection IP68 hermétiquement étanches qui peuvent être immergés dans l’eau. Les agitateurs de la gamme Cimarec i Micro sont livrés avec contrôleur ou sans contrôleur selon votre choix, pour une utilisation avec le système de distribution.
Caractéristiques :- Le boîtier hermétique résiste à la poussière et aux microorganismes
- Convient pour une utilisation dans des conditions d’humidité élevée et peut être entièrement immergé dans des bains-marie jusqu’à 95°C
- Le boîtier en acier inoxydable présente une excellente résistance chimique
- Les conditions de fonctionnement sont de -10°C à +120°C à une HR de 95 %, ou de 0°C à 95°C immergé dans l’eau
- Classe de protection IP68 (agitateur uniquement)
- Vitesses d’agitation jusqu’à 1 400 tr/min
- Volumes d’agitation jusqu’à 1 L
- Jusqu’à huit agitateurs peuvent être contrôlés avec un seul contrôleur en utilisant le distributeur en option
Informations de commande :
Accessoires en option : Distributeur 4 places (#50091720), distributeur 8 places (#50091721)
Inclut :
Les unités 100/240 V sont dotées d’un ensemble de câbles et de diverses prises.
Spécification
130 à 1 000 tr/min | |
Acier inoxydable | |
Carré | |
3 W | |
0,6 in | |
1,8 in | |
1,8 in | |
UK | |
Micro avec Telemodul Standard ; 230 V UK | |
IP68 | |
Agitateur | |
0,2 kg |
1 | |
1 L | |
230 V | |
1,8 x 1,8 x 0,6 in (48 x 48 x 15 mm) | |
15 mm | |
48 mm | |
48 mm | |
Marquage CE | |
Micro avec Telemodul | |
-10°C à +56°C (fonctionnement) | |
0,4 lb |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.