Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs micro Cimarec™ i
Compatibles avec les agitateurs Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro, agitateurs de classe de protection IP68 scellés hermétiquement pouvant être immergés dans l’eau.
217.00€ - 964.00€
Spécification
Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
---|---|
Capacité | 1 L |
Type de protection | IP68 |
Type | Agitateur |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13509030
|
Thermo Scientific™
50134760 |
Agitateur compact sans boîtier de commande à distance |
217.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10446871
|
Thermo Scientific™
50088148 |
Micro 20 avec Telemodul 20 C ; 100-240 V, 2/4/6/8 W |
964.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12854861
|
Thermo Scientific™
50088151 |
Micro avec Telemodul Standard ; 230 V UK |
472.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10384621
|
Thermo Scientific™
50088162 |
Micro avec Telemodul Standard ; 230 V EUR |
460.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Travaillez avec les agitateurs Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro, agitateurs de classe de protection IP68 hermétiquement étanches qui peuvent être immergés dans l’eau. Les agitateurs de la gamme Cimarec i Micro sont livrés avec contrôleur ou sans contrôleur selon votre choix, pour une utilisation avec le système de distribution.
- Leur boîtier hermétique résiste à la poussière et aux micro-organismes
- Parfaits pour une utilisation en présence de forts taux d'humidité ; peuvent être entièrement immergés dans des bains d'eau jusqu'à 95 °C
- Jusqu'à huit agitateurs peuvent être contrôlés avec un même contrôleur utilisant le répartiteur en option
- Leur boîtier en acier inoxydable offre une excellente résistance chimique
- Vitesse d'agitation pouvant atteindre les 1 400 tr/min.
- Volumes d'agitation jusqu'à 1 L
- Conditions de fonctionnement : entre -10° et +120 °C à 95 % HR ou entre 0° et 95 °C immergés dans l'eau
- Catégorie de protection IP68 (agitateur uniquement)
- Liaison et synchronisation de jusqu'à 8 micro-agitateurs à l'aide d'un contrôleur avec répartiteurs en option
Les unités 100/240 V sont dotées d'une série de câbles et de diverses fiches
Spécification
Acier inoxydable | |
1 L | |
IP68 | |
Agitateur |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.