Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs micro Cimarec™ i
Compatibles avec les agitateurs Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro, agitateurs de classe de protection IP68 scellés hermétiquement pouvant être immergés dans l’eau.
Marque:  Thermo Scientific™ 50134760
201.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21909" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 0.28800kg
Code produit. 13509030
  • 217.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Travaillez avec les agitateurs Thermo Scientific™ Cimarec™ i Micro, agitateurs de classe de protection IP68 hermétiquement étanches qui peuvent être immergés dans l’eau. Les agitateurs de la gamme Cimarec i Micro sont livrés avec contrôleur ou sans contrôleur selon votre choix, pour une utilisation avec le système de distribution.
  • Leur boîtier hermétique résiste à la poussière et aux micro-organismes
  • Parfaits pour une utilisation en présence de forts taux d'humidité ; peuvent être entièrement immergés dans des bains d'eau jusqu'à 95 °C
  • Jusqu'à huit agitateurs peuvent être contrôlés avec un même contrôleur utilisant le répartiteur en option
  • Leur boîtier en acier inoxydable offre une excellente résistance chimique
  • Vitesse d'agitation pouvant atteindre les 1 400 tr/min.
  • Volumes d'agitation jusqu'à 1 L
  • Conditions de fonctionnement : entre -10° et +120 °C à 95 % HR ou entre 0° et 95 °C immergés dans l'eau
  • Catégorie de protection IP68 (agitateur uniquement)
  • Liaison et synchronisation de jusqu'à 8 micro-agitateurs à l'aide d'un contrôleur avec répartiteurs en option 
Accessoires en option : Répartiteur 4 places (réf. 50091720), répartiteur 8 places (réf. 50091721)
Les unités 100/240 V sont dotées d'une série de câbles et de diverses fiches
Spécification
Spécification
1 400 tr/min
1 L
Agitateur compact sans boîtier de commande à distance
Agitateur
Acier inoxydable
Certificat d’analyse (M73COA), certificat de conformité (COC)
IP68
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.