Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur à plaque chauffante Cimarec+™, température ambiante à 400°C, céramique
Plage d’agitation : 50 à 1 500 tr/min ; forme : Carré ; Taille : 10,25 x 10,25 po ; Type de prise : Type européen
Marque: Thermo Scientific™ SP88850107
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 6.12000kg
Description
Notre nouvelle gamme d'agitateurs chauffants numériques Thermo Scientific™+Cimarec+™ offre à vos protocoles courants un contrôle précis de l'agitation, une sécurité exceptionnelle et des performances thermiques supérieures. La gamme Cimarec+ propose trois tailles de produits, apportant ainsi une certaine flexibilité, des composés chimiques microscopiques aux opérations de production.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’applique pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Céramique | |
1 cordon d’alimentation | |
7,5 kg | |
16.2 in. | |
10.2 cm | |
4 in. | |
28.7 cm | |
11.3 in. | |
7.5 kg | |
Square | |
6 L | |
10,25 x 10,25 in | |
LED |
230 V | |
16,5 lb | |
230 V, 50/60 Hz | |
10,25 × 10,25 in | |
Température ambiante à 400°C | |
50/60 Hz | |
41.1 cm | |
16.5 lb. | |
Agitateur à plaque chauffante, Agitateur | |
UK | |
50 à 1 500 tr/min | |
Certificat d’analyse (M73COA), certificat de conformité (COC) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.