missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CIN85/SH3KBP1 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18453522 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
25 μL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18453522 25 μL 25µL
18266356 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18453522 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP18561425ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CIN85/SH3KBP1 Polyclonal specifically detects CIN85/SH3KBP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CIN85/SH3KBP1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène c-Cbl-interacting protein, CD2-binding protein 3, CD2BP3, CIN85Cbl-interacting protein of 85 kDa, GIG10, HSB1, HSB-1, Human Src family kinase-binding protein 1, MIG18, migration-inducing gene 18, SH3 domain-containing kinase-binding protein 1, SH3-domain kinase binding protein 1, Src family kinase-binding protein 1, src-related kinase binding protein-1
Symboles de gène(s) SH3KBP1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:WEGVLNGKTGMFPSNFIKELSGESDELGISQDEQLSKSSLRETTGSESDGGDSSSTKSEGANGTVATAAIQPKKVKGVGFGDIFKDKPIKLRPRSIEVENDFLPVEKTIGKKLPATTATPDSSKTEMDSRTKSKDY
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 30011
Spécificité du test Specificity of human CIN85/SH3KBP1 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.