Learn More
Sampling Systems™ Récipients à pince
Les récipients à pince Sampling Systems™ sont parfaits pour les applications hygiéniques exigeantes car ils sont fabriqués en acier inox de haute qualité.
Marque: Sampling Systems™ A566-25
Informations supplémentaires : Poids : 20.16000kg
Description
- Récipients polyvalents
- 316 l acier inoxydable
- Intérieur sans fissure
- Fourni avec couvercle, pince et joint en silicone (qualité acceptée par la FDA)
- Couvercle à trois pinces de diamètre large de 100 mm BS 4825-3
- Finition satinée
- Poignées latérales
- Le col a un angle de 60° pour faciliter le déchargement des poudres
Spécification
Acier inoxydable (316L) | |
303 mm | |
Couvercle, pince et joint en silicone |
25 L | |
523 mm |