Learn More
Sampling Systems™ Récipients à pince
Les récipients à pince Sampling Systems™ sont parfaits pour les applications hygiéniques exigeantes car ils sont fabriqués en acier inox de haute qualité.
457.00€ - 735.00€
Spécification
Matériau | Acier inox 316L |
---|---|
Comprend | Couvercle, pince et joint en silicone |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15849691
|
Sampling Systems™
A566-01 |
1 l | 135mm | 109mm |
457.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
15859691
|
Sampling Systems™
A566-02 |
2 L | 133 mm | 188 mm |
530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15869691
|
Sampling Systems™
A566-05 |
5 L | 180 mm | 262 mm |
605.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15879691
|
Sampling Systems™
A566-10 |
10 L | 210 mm | 366 mm |
605.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15889691
|
Sampling Systems™
A566-20 |
20 L | 303 mm | 463 mm |
615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15899691
|
Sampling Systems™
A566-25 |
25 L | 303 mm | 523 mm |
735.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Récipients polyvalents
- 316 l acier inoxydable
- Intérieur sans fissure
- Fourni avec couvercle, pince et joint en silicone (qualité acceptée par la FDA)
- Couvercle à trois pinces de diamètre large de 100 mm BS 4825-3
- Finition satinée
- Poignées latérales
- Le col a un angle de 60° pour faciliter le déchargement des poudres
Specifications
Acier inox 316L | |
Couvercle, pince et joint en silicone |