Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en cellulose
Pour flacons, erlenmeyers et tubes à essai.
Marque:  Fisherbrand™ 0005N00083
Code nomenclature Nacres: NB.43
Code produit. 11721666
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Perméable à l’air
  • Stérilisable à 200°C maximum
  • À usage unique
Spécification
Spécification
Oui
65 mm
200°C
40 mm
Bouchon
Béchers, flacons Erlenmeyer, tubes et différents types de flacons
50boîte
40 mm
Fibre de cellulose
Stérile
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchons en cellulose > Size: 40 x 58 x 65mm