missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Claspin Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Code produit 18712963 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18712963 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18712963 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB100246JF549

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Claspin Polyclonal antibody specifically detects Claspin in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Claspin
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Janelia Fluor 549
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène claspin, claspin homolog, claspin homolog (Xenopus laevis), hClaspin, MGC131612, MGC131613, MGC131615
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 450 and 500 of human Claspin using the numbering given in entry AAG24515.1 (GeneID 63967).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 63967
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.