Learn More
Honeywell™ Demi-masque respiratoire N7700 classe 1
Click to view available options
Dimensions:
M
L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Jupe de masque en silicone 100 % hypoallergénique pour un confort supplémentaire
- Le harnais unique à quatre points avec sangle de soutien cervical est facile à utiliser et sa conception ergonomique et son système de suspension amélioré s’adaptent parfaitement au-dessus de la tête, offrant un niveau élevé de confort
- Espace mort d’air réduit pour moins de réinhalation de l’air expiré
- Facile à démonter et à nettoyer, doté de pièces remplaçables
- La vanne d’expiration supérieure permet d’expirer davantage d’air, améliorant le confort et réduisant la chaleur dans le masque des utilisateurs.
- L’épaisseur variable du joint d’étanchéité s’adapte parfaitement à l’arrête du nez pour un confort et un ajustement renforcés
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EPI de catégorie 3, Certificat CE :250, Attestation CE, EN 140 |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Jupe en silicone |
| Type de produit | Demi-masque |
| Dimensions | M |
| À utiliser avec (application) | Convient à de nombreux types d'applications |
| Type de harnais | 4 points |