Learn More
Erlab Poste de sécurité microbiologique de type II Solis Essentiel
Solis Essentiel garantit une protection absolue pour l'opérateur, le produit et l'environnement.
8097.00€ - 14447.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Norme EN 12469-2000 |
---|---|
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Prises | 2 |
Ouverture de vitre (métrique) | 600 mm |
À utiliser avec (application) | Protection du manipulateur |
Code produit | Marque | Modèle | Consommation énergétique (point de consigne en fonctionnement) | Consommation énergétique (mode à flux réduit) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Consommation énergétique (point de consigne en fonctionnement) | Consommation énergétique (mode à flux réduit) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17706634
|
Erlab
HOT19822 |
Solis Essentiel 1200 | 170 W | 90 W |
8913.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17726634
|
Erlab
HOT19836 |
Solis Essentiel 900 | 150 W | 80 W |
8097.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17736634
|
Erlab
HOT19837 |
Solis Essentiel 1800 | 310 W | 115 W |
14447.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17716634
|
Erlab
HOT19835 |
Solis Essentiel 1500 | 290 W | 105 W |
11561.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Filtres HEPA H14 très efficaces (c'est-à-dire 99,999% des particules > 0,3 μm)
- Alarmes visuelles et sonores
- Accès complet à la cuve pour une désinfection totale.
- Vitres latérales transparentes pour un environnement lumineux et ouvert
- Écran tactile très intuitif : pour régler la luminosité dans la chambre de manipulation, la durée du cycle UV, le temps d'utilisation, l'état des filtres HEPA
Spécification
Norme EN 12469-2000 | |
2 | |
Protection du manipulateur | |
1421 mm |
Acier inoxydable | |
600 mm | |
USB-A, DOP |