Learn More
Hirschmann™ Flacons de mesure à graduation blanche en verre ambré de classe A
Fourni en verre ambré pour la protection des contenus photosensibles.
Marque:  Hirschmann™ 264017027
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10717803
  • 73.30€ / 2 pièces
Expédition estimée: 27-06-2024
Description
  • Graduation blanche
  • Classe A
  • Avec identification de lot datée
  • Bouchon rodé et en PE standard
  • En verre borosilicaté Duran™ pour une excellente résistance chimique et thermique
  • Certification USP
Spécification
Spécification
Polyéthylène
25 mL
Manipulation de liquides de produits sensibles à la lumière
Dépoli 10/19
A
Bouchon
Ambré
Verre borosilicaté
110 ± 5 mm
Oui
Plat