Learn More
Hirschmann™ Flacons de mesure à graduation blanche en verre ambré de classe A
Fourni en verre ambré pour la protection des contenus photosensibles.
71.10€ - 134.00€
Spécification
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
---|---|
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Manipulation de liquides de produits sensibles à la lumière |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13234663
|
Hirschmann™
264016127 |
10 ml |
71.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10717803
|
Hirschmann™
264017027 |
25 mL |
73.30€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12739886
|
Hirschmann™
264017527 |
50 ml |
77.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10727803
|
Hirschmann™
264018027 |
100 mL |
78.40€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10652364
|
Hirschmann™
264018527 |
200 mL |
99.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10776253
|
Hirschmann™
264018627 |
250 mL |
110.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10597383
|
Hirschmann™
264018927 |
500 mL |
134.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Graduation blanche
- Classe A
- Avec identification de lot datée
- Bouchon rodé et en PE standard
- En verre borosilicaté Duran™ pour une excellente résistance chimique et thermique
- Certification USP
Spécification
Polyéthylène | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Plat |
Ambré | |
Manipulation de liquides de produits sensibles à la lumière | |
A | |
Bouchon |