Learn More
Hirschmann™ Flacons de mesure à graduation blanche en verre ambré de classe A
Fourni en verre ambré pour la protection des contenus photosensibles.
Marque: Hirschmann™ 264016127
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Graduation blanche
- Classe A
- Avec identification de lot datée
- Bouchon rodé et en PE standard
- En verre borosilicaté Duran™ pour une excellente résistance chimique et thermique
- Certification USP
Spécification
Polyéthylène | |
10 ml | |
Manipulation de liquides de produits sensibles à la lumière | |
Masse 10/19 | |
A | |
Bouchon |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
90 ± 5 Mm | |
Oui | |
Plat |