Learn More
Fisherbrand™ Class A Clear Glass Threaded Vials
For general-purpose applications
55.05€
Spécification
Classification | A |
---|---|
Matériau (doublure) | Caoutchouc |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Volume (impérial) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Volume (impérial) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13101643
|
Fisherbrand™
|
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | 1 dr. | 3,7 ml |
55.05€
144 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pour les applications à usage général
- Low alkali content
- Borosilicate glass vials free of calcium, magnesium and zinc
Informations sur la commande
Les bouchons sont conditionnés séparément
Compliance
Répondent aux exigences de type I, classe A ASTM™ E 438.
Spécification
A | |
Transparent | |
Non stérile | |
À usage général | |
Phénolique | |
USP type I, ASTM E438, type I |
Caoutchouc | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
À vis | |
Autoclavables |