Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation ambrée
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe A, à graduation ambrée, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque: Hirschmann™ 2210160
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Avec bec verseur, graduation indélébile ambrée circulaire avec mise en évidence des principaux points
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
DIN EN ISO 4788 | |
140 mm | |
10 mL | |
0,01 |
A | |
Verre | |
0,2 ml |