Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation ambrée
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe A, à graduation ambrée, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
25.50€ - 136.00€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
---|---|
Class | A |
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10542404
|
Hirschmann™
2210154 |
5 ml |
26.50€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13117939
|
Hirschmann™
2210160 |
10 mL |
25.50€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10117411
|
Hirschmann™
2210170 |
25 mL |
26.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12751528
|
Hirschmann™
2210175 |
50 mL |
28.30€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10505921
|
Hirschmann™
2210180 |
100 ml |
33.60€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10479662
|
Hirschmann™
2210186 |
250 mL |
58.95€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11834382
|
Hirschmann™
2210190 |
500 mL |
110.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11874412
|
Hirschmann™
2210193 |
1000 mL |
74.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10262431
|
Hirschmann™
2210194 |
2000 mL |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec bec verseur, graduation indélébile ambrée circulaire avec mise en évidence des principaux points
- Certifiés conformes, avec identification des lots datée
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
DIN EN ISO 4788 | |
A | |
Verre |