Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B, graduation bleue, avec pied en plastique et collier de protection
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Fabriquées en tubulure en verre DURAN™ durable.
Marque: Hirschmann™ 2260175
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Avec bec verseur, pied en plastique et collier de protection, graduation en traits de subdivision
- Graduation bleue
- Classe B.
- Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Étalonnées pour leur volume contenu, avec un pied en plastique et un collier de protection | |
±0,75 ml | |
Pour contenir | |
Bleu | |
Hexagonale | |
200 mm | |
50 ml | |
Autoclavables |
Rond | |
Éprouvette graduée | |
Non stériles | |
DIN EN ISO 4788 | |
B | |
verre | |
1 ml | |
1 ml |