Learn More
Zwiebel™ Boîte de poids de classe F1 avec certificat
Marque:  Zwiebel™ PBI56812
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11810892
  • 387.96€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
Poids individuel en coffret polypropylène
• Certificat d'étalonnage COFRAC
• Les poids certifiés sont
• Classe M1: alliage laiton nickelé. Monobloc de 1 à 50 g
• Cavité d'ajustage de 100g à 10kg
• Classe F1: acier inox non magnétique, poli miroir. Monobloc de 1 à 20 g. Cavité d'ajustage de 50 g à 10kg
• Dotation standard
• 1 à 2 Kg: Coffret polypropylène
• 5kg et 10kg: valise polypropylène
• Coffrets bois optionnels
• Poids F1 certifié
Spécification
Spécification
500 g
±2,50 mg
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision