Learn More
Zwiebel™ Boîte de poids de classe F1 avec certificat
387.96€ - 642.36€
Spécification
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Poids Tolérance Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Poids Tolérance Prix Quantité et disponibilité  
11870892
Afficher les documents Détails de la promotion
Zwiebel™
PBI56819
100 g ± 5 mg
495.02€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11880902
Afficher les documents Détails de la promotion
Zwiebel™
PBI56822
2000 g ± 10 mg
642.36€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11810892
Afficher les documents Détails de la promotion
Zwiebel™
PBI56812
500 g ±2,50 mg
387.96€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
Description
Poids individuel en coffret polypropylène
• Certificat d'étalonnage COFRAC
• Les poids certifiés sont
• Classe M1: alliage laiton nickelé. Monobloc de 1 à 50 g
• Cavité d'ajustage de 100g à 10kg
• Classe F1: acier inox non magnétique, poli miroir. Monobloc de 1 à 20 g. Cavité d'ajustage de 50 g à 10kg
• Dotation standard
• 1 à 2 Kg: Coffret polypropylène
• 5kg et 10kg: valise polypropylène
• Coffrets bois optionnels
• Poids F1 certifié
Spécification
Spécification
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision