Learn More
Zwiebel™ Kit de poids de classe F1
668.86€ - 1473.40€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |
---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11740833
|
Zwiebel™
PBI23158 |
1 à 500 mg |
668.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11790803
|
Zwiebel™
PBI23143 |
1 à 50 g |
1473.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Série de poids 1mg à 5kg en coffret bois• Certificat d'étalonnage COFRAC
• Acier inox non magnétique, poli miroir
• Tolérances des poids, p. 977
• Série de poids non certifiés
• Série F1 certifiée
Spécification
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |