Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III.Les boîtes de pesée Zwiebel™ de Classe M1 sont parfaites pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M₂.
Marque: Zwiebel™ PBI56815
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Poids d’étalonnage de classe M1
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
1000 g | |
± 50 mg | |
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire |