Learn More
Abeba™ Chaussures 31010 classiques
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Construction en cuir/microfibre.
83.14€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 SB SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15658277
|
Abeba™
31010/38 |
38 |
83.14€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15668277
|
Abeba™
31010/39 |
39 |
83.14€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15678277
|
Abeba™
31010/40 |
40 |
83.14€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15688277
|
Abeba™
31010/41 |
41 |
83.14€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15698277
|
Abeba™
31010/42 |
42 |
83.14€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15608287
|
Abeba™
31010/43 |
43 |
83.14€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15618287
|
Abeba™
31010/44 |
44 |
83.14€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15628287
|
Abeba™
31010/45 |
45 |
83.14€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15638287
|
Abeba™
31010/46 |
46 |
83.14€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 SB SRC
- Cuir grainé noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied ajustable
- Attache de boucle
- Renfort de talon en microfibre
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 SB SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
31010 | |
Graisses animales, huiles et carburants |
Noir | |
Cuir | |
PUR | |
Acier |