missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Claudin-18.2 Antibody (CLDN18.2/8141R), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-24137MFV450
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Claudin-18.2 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-18.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Claudin-18.2 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| claudin-18, SFTA5, SFTPJ, surfactant associated 5, surfactant associated protein J, surfactant, pulmonary associated protein J | |
| Recombinant fragment (around aa1-100) of human Claudin-18.2 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
| 51208 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CLDN18.2/8141R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu