missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Claudin-18.2 Antibody (zolbetuximab) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28796JF669
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Claudin-18.2 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-18.2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| Claudin-18.2 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| claudin-18, SFTA5, SFTPJ, surfactant associated 5, surfactant associated protein J, surfactant, pulmonary associated protein J | |
| CLDN18.2 | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
| 51208 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| zolbetuximab | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu