Learn More
CLCN7 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18620622 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.01mL
0.02mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620622 0.02 mL 0.02mL
18606912 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18620622 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2928000.02ml
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
CLCN7 Polyclonal specifically detects CLCN7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CLCN7
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène chloride channel 7, Chloride channel protein 7, CLC-7, CLC7FLJ39644, FLJ26686, H(+)/Cl(-) exchange transporter 7, OPTA2FLJ46423, OPTB4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 626-805 of human CLCN7 (NP_001278.1). TAREVMSTPVTCLRRREKVGVIVDVLSDTASNHNGFPVVEHADDTQPARLQGLILRSQLIVLLKHKVFVERSNLGLVQRRLRLKDFRDAYPRFPPIQSIHVSQDERECTMDLSEFMNPSPYTVPQEASLPRVFKLFRALGLRHLVVVDNRNQVVGLVTRKDLARYRLGKRGLEELSLAQT
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1186
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus