Learn More
Elma™ Nettoyant concentré Clean 70
Excellentes pour le nettoyage minutieux du matériel de laboratoire, des outils et des instruments en verre, céramique, du plastique stable en milieu alcalin, du caoutchouc, du métal et du métal léger. Le nettoyeur concentré Elma™ Clean 70 est un excellent choix pour le nettoyage de laboratoire universel.
Marque:  Elma™ 5810300000
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : CAS : 5064-31-3 Poids : 0.90000kg
Code produit. 10059420
  • 30.55€ / 1L
Expédition estimée: 20-12-2022
Description
  • Disponible en plusieurs volumes
  • Élimine la poussière, les empreintes digitales, les pigments, les graisses et les huiles
Spécification
Spécification
Nettoyant EC 70
13,3
> 100°C
5 à 15 % d’agents tensioactifs anioniques, <5 % d’agents tensioactifs amphotères, 5 à 15 % de phosphates, <5 % de NTA
Flacon
Pour assurer la propreté des instruments, du matériel et des articles de laboratoire en verre, acier inoxydable, céramique, plastiques résistant aux alcalis, caoutchouc et métaux légers
Liquide
Jaune / beige
Annexe VII A, CE 648/2004, UN 1719
Bain à ultrasons 1 à 5 %, sans ultrasons 5 à 10 %
Supérieur à -5°C
1 l
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • elma clean 70 (EC 70)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.