Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique, porte-étiquettes
Les supports en plastique à clipser permettent d’identifier facilement le contenu de l’étagère
Marque:  Metro™ 9990CL2
Informations supplémentaires : Poids : 0.05600kg
Code produit. 15926771
  • 16.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-09-2024
Description
  • Le plastique transparent permet aux couleurs d’étiquettes de s’afficher
  • Conservez les étiquettes les plus commerciales de 1,25 po. (32 mm)
  • Étiquettes non fournies
Spécification
Spécification
61 cm
48 x 3,2 cm
–28 à 49deg;C
19 x 1,25 po.
Plastique
-18 à 120,2deg;F
24 po
Metrotrade; Super Erectatrade;, Super réglabletrade; 2, qwikSLOTtrade;, étagères en fil métallique Drop Mattrade;, étagères à cantilever