Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique, porte-étiquettes
Les supports en plastique à clipser permettent d’identifier facilement le contenu de l’étagère
7.20€ - 34.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Metrotrade; Super Erectatrade;, Super réglabletrade; 2, qwikSLOTtrade;, étagères en fil métallique Drop Mattrade;, étagères à cantilever |
---|---|
Plage de températures (impériale) | -18 à 120,2deg;F |
Plage de températures (métrique) | –28 à 49deg;C |
Couleur | Transparent |
Matériau | Plastique |
Code produit | Marque | Taille de l’étiquette (impériale) | Taille de l’étiquette (métrique) | Longueur (impériale) d’étagère | Longueur (métrique) d’étagère | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de l’étiquette (impériale) | Taille de l’étiquette (métrique) | Longueur (impériale) d’étagère | Longueur (métrique) d’étagère | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15906771
|
Metro™
9990CL |
3 x 1,25 po. | 7,5 x 3,2 cm |
7.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15916771
|
Metro™
9990CL1 |
13 x 1,25 po. | 33 x 3,2 cm | 18 po | 45,7 cm |
11.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15926771
|
Metro™
9990CL2 |
19 x 1,25 po. | 48 x 3,2 cm | 24 po | 61 cm |
16.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15946771
|
Metro™
9990CL30 |
25 x 1,25 po. | 63,5 x 3,2 cm | 30 po | 76 cm |
18.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15936771
|
Metro™
9990CL3 |
31 x 1,25 po. | 72,5 x 3,2 cm | 36 po | 91,4 cm |
20.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15956771
|
Metro™
9990CL4 |
43 x 1,25 po. | 109,22 x 3,2 cm | 48 po | 121,9 cm |
24.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15966771
|
Metro™
9990CL5 |
55 x 1,25 po. | 139,5 x 3,2 cm | 60 po | 152 cm |
34.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Choix de trois styles : à montage plat gris solide, à montage plat transparent ou à montage incliné gris solide
- Contient la plupart des étiquettes commerciales de 32 mm (1,25 po)
- Les supports transparents permettent de faire apparaître les étiquettes colorées
- À utiliser uniquement en taille de 3 po avec des étagères à cantilever
Spécification
Metrotrade; Super Erectatrade;, Super réglabletrade; 2, qwikSLOTtrade;, étagères en fil métallique Drop Mattrade;, étagères à cantilever | |
–28 à 49deg;C | |
Plastique |
-18 à 120,2deg;F | |
Transparent |