Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre transparent pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) avec bouchon fermé sur le dessus I-Chem™
Les flacons VOA transparents Thermo Scientific™ avec bouchon fermé sont conçus pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis), conformément aux normes EPA.
135.00€ - 257.00€
Spécification
Matériau (doublure) | PTFE-faced Silicone |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 1.1 in |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
Matériau | Verre (type 1) |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Niveau | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Niveau | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16081272
|
Thermo Scientific™
C126-0020 |
20 ml | Non traitées | Flacon transparent I-Chem avec bouchon fermé non traité 20 ml |
135.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15572600
|
Thermo Scientific™
C136-0040 |
40 ml | Non traité | Flacon VOA transparent |
193.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12862324
|
Thermo Scientific™
C226-0020 |
20 ml | Traité | Flacon VOA transparent |
195.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12697376
|
Thermo Scientific™
C326-0020 |
20 ml | Produits certifiés | Flacon transparent certifié fermé sur le dessus I-Chem de 20 ml |
231.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12647386
|
Thermo Scientific™
C336-0040 |
40 ml | Certifié | Flacon VOA transparent |
257.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les flacons VOA transparents Thermo Scientific™ avec bouchon fermé sont conçus pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA), conformément aux normes EPA. Flacons à bouchon fermé pour l’échantillonnage de l’analyse des composés organiques volatils lorsqu’un bouchon avec septa perforable n’est pas nécessaire. Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
- Flacon transparent conçu pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA)
- Flacons de 20 ml ou 40 ml au choix
- Bouchon en polypropylène blanc fermé sur le dessus avec revêtement en silicone revêtu de PTFE collé sur le bouchon pour un joint sécurisé
- Conception directement compatible avec l’automatisation
- Bouchons fixés aux flacons
Comprend :
Flacons certifiés livrés avec les caractéristiques suivantes :
- Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
- Certificat d’analyse et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
- Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
- Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
- Carton scellé avec bande de sécurité assurant ainsi une garantie d’inviolabilité
- Le carton unique du terrain au laboratoire se convertit facilement en plateau de rangement de flacons pour un usage pratique en laboratoire. Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger les flacons contre la casse ; suremballage requis pour l’expédition
Les flacons traités sont traités de la même manière que les flacons certifiés et sont livrés avec toutes les fonctionnalités des
flacons certifiés, mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les flacons non traités sont conditionnés de façon économique verre contre verre dans un plateau conditionné sous film plastique thermorétracté et prêts pour être nettoyés par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification.
Spécification
PTFE-faced Silicone | |
Transparent | |
Verre (type 1) | |
B267-2414UBB | |
Bouchon fermé avec joint en silicone | |
Flacon |
1.1 in | |
28 mm | |
72 | |
Polypropylène (bouchon), silicone revêtu de PTFE (joint) | |
72 boîtes | |
24 / 414 |