Learn More
CLEC-2/CLEC-1B Antibody (004), HRP , R&D Systems™
Code produit 18604790 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604790 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18604790 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289727H
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CLEC-2/CLEC-1B Monoclonal specifically detects CLEC-2/CLEC-1B in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CLEC-2/CLEC-1B
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 004
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène 1810061I13Rik, CLEC-2, CLEC2B, CLEC2PRO1384, C-type lectin domain family 1 member B, C-type lectin domain family 1, member B, C-type lectin-like receptor 2, C-type lectin-like receptor-2, QDED721
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CLEC-2/CLEC-1B (Gln 58-Pro 229; NP_057593.3).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51266
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus