Learn More
Beschreibung
CLEC16A Polyclonal specifically detects CLEC16A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigène | CLEC16A |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL |
| Formule | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gène | C-type lectin domain family 16, member A, KIAA0350Gop-1, MGC111457, protein CLEC16A |
| Symboles de gène(s) | CLEC16A |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:EPETQLPLTREEDLIKTDDVLDLNNSDLIACTVITKDGGMVQRFLAVDIYQMSLVEPDVSRLGWGVVKFAGLLQDMQVTGVEDDSRALNITIHKP |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?