Learn More
CLEC9a Antibody (8F9), FITC, R&D Systems™
Code produit 18612119 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612119 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18612119 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308246F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.43€
    618.45€ / 100µL
    Économisez 83.98€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CLEC9a Monoclonal specifically detects CLEC9a in Human samples. It is validated for ELISA/Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CLEC9a
Applications ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 8F9
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène C-type lectin domain family 9 member A, C-type lectin domain family 9, member A, DNGR1, HEEE9341, UNQ9341
Espèces hôtes Mouse
Immunogène RBL-2H3 cells expressing human CLEC9a fused to an HA epitope
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology, Stem Cells
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 283420
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ