Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ sDIBO Alkynes for copper-free click chemistry
Découvrez la “chimie clic” sans cuivre grâce aux réactifs d’alcynes Click-IT™ Alexa Fluor&trade et sDIBO, parfaits pour le marquage de la surface des cellules vivantes et pour minimiser les dommages aux enzymes et aux protéines fluorescentes.
Marque:  Invitrogen™ C20021
Informations supplémentaires : Poids : 0.00910kg
Code produit. 15930573
  • 598.00€ / 0.50mg
Expédition estimée: 07-06-2022
Description
Réalisez un marquage efficace des azides avec les alcynes sDIBO Click-iT. Nos alcynes sDIBO Click-IT permettent le marquage de cibles marquées à l’azide sans avoir besoin de catalyse par le cuivre et sont disponibles avec une variété de marquages Alexa Fluor ou de biotine, ainsi que des groupes réactifs amine ou thiol pour la création de vos propres conjugués. Les macromolécules qui ont été azido-modifiées de manière enzymatique, chimique ou métabolique peuvent maintenant être marquées facilement, produisant des bioconjugués solubles.
Les marquages Click-iT sDIBO Alkyne réagissent avec les azides via une réaction chimique Click sans cuivre pour former une liaison triazole stable avec un Alexa Fluor, de la biotine ou un marquage de votre choix. Les réactions Click sans cuivre utilisant nos alcynes sDIBO sont idéales pour le marquage en surface des cellules vivantes ; elles minimisent également les dommages causés aux protéines fluorescentes comme GFP ou R-PE. Pour le marquage intracellulaire, la liaison non spécifique des alcyne DIBO crée un signal de fond et une stratégie de marquage utilisant des azides de picolyle est la solution privilégiée dans ces cas.
Des molécules marquées par la chimie clic peuvent être appliquées à des échantillons biologiques complexes et être détectés avec une sensibilité sans précédent en raison d’un fond extrêmement faible. Les macromolécules qui ont été azide modifiées de manière enzymatique, chimique ou métabolique peuvent être marquées plus facilement, produisant des bioconjugués plus solubles avec un meilleur utilitaire de marquage biologique.
Spécification
Spécification
Contient 0,5 mg d’alcyne sDIBO Alexa Fluor 555
RFP
Chimie clic
sDIBO Alkyne
Moins de risques
Alexa Fluor™, Click-iT™
555/565
~1800
Bleu, vert, jaune
Dry Ice
Alexa Fluor™ 555
Orange
Azoture